6-Bromo-m-toluic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3053-1G OR3053-5G
APOSOR3053-1GEA 260 SEK
APOSOR3053-1G APOSOR3053-5G
6-Bromo-m-toluic acid 98%
6-Bromo-m-toluic acid
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Smältpunkt: 136…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00079722
CAS nummer: 6967-82-4