6-Aminoisoindolin-1-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR305288-1G OR305288-5G
APOSOR305288-1GEA 1275 SEK
APOSOR305288-1G APOSOR305288-5G
6-Aminoisoindolin-1-one
6-Aminoisoindolin-1-one
Formel: C₈H₈N₂O
Smältpunkt: 247 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09701282
CAS nummer: 675109-45-2