6-Methoxyisoindolin-1-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR305281-1G OR305281-250MG
APOSOR305281-1GEA 1025 SEK
APOSOR305281-1G APOSOR305281-250MG
6-Methoxyisoindolin-1-one
6-Methoxyisoindolin-1-one
Formel: C₉H₉NO₂
Smältpunkt: 189…190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08234735
CAS nummer: 132680-54-7