2-Bromo-p-toluic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3052-100G OR3052-25G
APOSOR3052-100GEA 3050 SEK
APOSOR3052-100G APOSOR3052-25G
2-Bromo-p-toluic acid 97%
2-Bromo-p-toluic acid
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Smältpunkt: 143…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00045797
CAS nummer: 7697-27-0