2-Bromo-m-toluic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR3051-25G OR3051-100G
APOSOR3051-25GEA 310 SEK
APOSOR3051-25G APOSOR3051-100G
2-Bromo-m-toluic acid
2-Bromo-m-toluic acid
Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Smältpunkt: 134…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00079721
CAS nummer: 53663-39-1