5-Methyl-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR305086-1G OR305086-5G OR305086-10G
APOSOR305086-1GEA 295 SEK
APOSOR305086-1G APOSOR305086-5G APOSOR305086-10G
5-Methyl-1H-indazole
5-Methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Kokpunkt: 165…190 °C/1,5mmHg
Smältpunkt: 111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01606235
CAS nummer: 1776-37-0