3-Iodo-1H-indazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR305076-1G OR305076-5G
APOSOR305076-1GEA 260 SEK
APOSOR305076-1G APOSOR305076-5G
3-Iodo-1H-indazole 98%
3-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
Smältpunkt: 139…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04972469
CAS nummer: 66607-27-0