7-Isoquinolinol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
OR30506-1G OR30506-5G OR30506-25G
APOSOR30506-1GEA 910 SEK
APOSOR30506-1G APOSOR30506-5G APOSOR30506-25G
7-Isoquinolinol 98%
7-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Smältpunkt: 226…228 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00456131
CAS nummer: 7651-83-4