2,5-Dibromohydroquinone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
OR30490-10G OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA 670 SEK
APOSOR30490-10G APOSOR30490-5G
2,5-Dibromohydroquinone 98%
2,5-Dibromohydroquinone
Formel: C₆H₄Br₂O₂
MW: 267,9 g/mol
Smältpunkt: 193 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00192664
CAS nummer: 14753-51-6