2-Chloro-5-nitropyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR30486-5G OR30486-1G
APOSOR30486-5GEA 890 SEK
APOSOR30486-5G APOSOR30486-1G
2-Chloro-5-nitropyrimidine 95%
2-Chloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄H₂ClN₃O₂
Smältpunkt: 105…110 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD04117995
CAS nummer: 10320-42-0
EINECS: 233-703-8
UN: 3335
ADR: 9,III