4-Chloro-2-iodophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 190 SEK
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄ClIO
MW: 254,4500 g/mol
Smältpunkt: 74…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08235248
CAS nummer: 71643-66-8