6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30464-25G OR30464-5G
APOSOR30464-25GEA 1675 SEK
APOSOR30464-25G APOSOR30464-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formel: C₉H₈BrNO
MW: 226,07 g/mol
Smältpunkt: 170…172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03839832
CAS nummer: 3279-90-1