4-Bromobenzenesulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30462-25G OR30462-5G OR30462-100G
APOSOR30462-25GEA 310 SEK
APOSOR30462-25G APOSOR30462-5G APOSOR30462-100G
4-Bromobenzenesulphonamide 98%
4-Bromobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Smältpunkt: 164…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051977
CAS nummer: 701-34-8