2-Aminoterephthalic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR30450-100G OR30450-25G
APOSOR30450-100GEA 2600 SEK
APOSOR30450-100G APOSOR30450-25G
2-Aminoterephthalic acid
2-Aminoterephthalic acid
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Smältpunkt: 324 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134536
CAS nummer: 10312-55-7