4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% free radical
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR30449-25G OR30449-5G OR30449-100G
APOSOR30449-25GEA 1625 SEK
APOSOR30449-25G APOSOR30449-5G APOSOR30449-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Formel: C₉H₁₉N₂O
MW: 171,26 g/mol
Kokpunkt: 98 °C/3,75mmHg
Smältpunkt: 33…39 °C
Densitet: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006479
CAS nummer: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2