5-Bromo-2-furaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromofuran-2-carbaldehyde, 5-Bromofurfural
OR30421-5G OR30421-100G OR30421-25G
APOSOR30421-5GEA 790 SEK
APOSOR30421-5G APOSOR30421-100G APOSOR30421-25G
5-Bromo-2-furaldehyde
5-Bromo-2-furaldehyde
Formel: C₅H₃BrO₂
MW: 174,98 g/mol
Kokpunkt: 112 °C/16mmHg
Smältpunkt: 82…85 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00159501
CAS nummer: 1899-24-7