(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR304003-1G OR304003-5G
APOSOR304003-1GEA 475 SEK
APOSOR304003-1G APOSOR304003-5G
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Formel: C₁₅H₁₇NO
Smältpunkt: 102…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02677967
CAS nummer: 78603-93-7