Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303984-1G OR303984-500MG
APOSOR303984-1GEA 1775 SEK
APOSOR303984-1G APOSOR303984-500MG
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₉H₈ClN₃O₂S
MW: 257,7 g/mol
Smältpunkt: 253…255 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18074287
CAS nummer: 847560-46-7