2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
OR303951-1G OR303951-500MG
APOSOR303951-1GEA 2200 SEK
APOSOR303951-1G APOSOR303951-500MG
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Formel: C₉H₅Cl₃N₂O
MW: 263,51 g/mol
Smältpunkt: 269…279 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18642801
CAS nummer: 163220-69-7