2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR303950-1G OR303950-500MG
APOSOR303950-1GEA 2200 SEK
APOSOR303950-1G APOSOR303950-500MG
2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Smältpunkt: 93…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00035943
CAS nummer: 2182-38-9