2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR303949-1G OR303949-500MG
APOSOR303949-1GEA 3175 SEK
APOSOR303949-1G APOSOR303949-500MG
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Formel: C₁₂H₁₆N₂
Smältpunkt: 36…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10014475
CAS nummer: 1018265-76-3