Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Leverantör: Apollo Scientific
OR303948-1G OR303948-500MG
APOSOR303948-1GEA 2200 SEK
APOSOR303948-1G APOSOR303948-500MG
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Formel: C₁₂H₁₃N₃O₄
MW: 263,26 g/mol
Smältpunkt: 136…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22126111
CAS nummer: 1373348-96-9