1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
OR303946-1G OR303946-500MG
APOSOR303946-1GEA 2200 SEK
APOSOR303946-1G APOSOR303946-500MG
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Formel: C₁₂H₁₅N₃O
Smältpunkt: 224…228 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22126108
CAS nummer: 906532-83-0