4-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
OR303930-1G OR303930-5G OR303930-10G
APOSOR303930-1GEA 1100 SEK
APOSOR303930-1G APOSOR303930-5G APOSOR303930-10G
4-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆ClN₃
MW: 167,6 g/mol
Smältpunkt: 125…126 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00619245
CAS nummer: 7781-10-4