2-Chloro-3-methylquinoxaline
Leverantör: Apollo Scientific
OR303925-1G OR303925-5G
APOSOR303925-1GEA 2875 SEK
APOSOR303925-1G APOSOR303925-5G
2-Chloro-3-methylquinoxaline
2-Chloro-3-methylquinoxaline
Formel: C₉H₇ClN₂
Smältpunkt: 86…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00023913
CAS nummer: 32601-86-8