2-Bromo-5-methoxy-4-methylbenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR303909-1G OR303909-5G OR303909-10G
APOSOR303909-1GEA 1700 SEK
APOSOR303909-1G APOSOR303909-5G APOSOR303909-10G
2-Bromo-5-methoxy-4-methylbenzoic acid
2-Bromo-5-methoxy-4-methylbenzoic acid
Formel: C₉H₉BrO₃
Smältpunkt: 189…191 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20921580
CAS nummer: 61809-40-3