4-Chlorobenzoylacetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
OR3039-100G OR3039-25G OR3039-5G
APOSOR3039-100GEA 2150 SEK
APOSOR3039-100G APOSOR3039-25G APOSOR3039-5G
4-Chlorobenzoylacetonitrile
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Smältpunkt: 128…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051625
CAS nummer: 4640-66-8