2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR303891-1G
OR303891-5G
APOSOR303891-1GEA
290
SEK
APOSOR303891-1G
APOSOR303891-5G
2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
2,5-Dichloro-4-formylpyridine
Formel:
C₆H₃Cl₂NO Smältpunkt: 73…74 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD06410679 CAS nummer: 102645-33-0 |