2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,3-Dichloroisonicotinonitrile
OR303883-500MG OR303883-1G
APOSOR303883-500MGEA 6775 SEK
APOSOR303883-500MG APOSOR303883-1G
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173 g/mol
Smältpunkt: 77…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13193096
CAS nummer: 184416-82-8