4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
OR303865-1G OR303865-500MG
APOSOR303865-1GEA 9175 SEK
APOSOR303865-1G APOSOR303865-500MG
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
4-Hydroxy-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₇H₇NO₃
Smältpunkt: 173…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12922688
CAS nummer: 204847-72-3