6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR303862-1G
OR303862-500MG
APOSOR303862-1GEA
10525
SEK
APOSOR303862-1G
APOSOR303862-500MG
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₆H₂ClIN₂ Smältpunkt: 150…152 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD16710295 CAS nummer: 856213-95-1 |