Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303861-1G OR303861-500MG
APOSOR303861-1GEA 10275 SEK
APOSOR303861-1G APOSOR303861-500MG
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,59 g/mol
Smältpunkt: 120…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18258701
CAS nummer: 398457-04-0