2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR303859-1G OR303859-500MG
APOSOR303859-1GEA 8475 SEK
APOSOR303859-1G APOSOR303859-500MG
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine
Formel: C₇H₇Cl₂NO
Smältpunkt: 40…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12405630
CAS nummer: 727648-72-8