(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
OR303853-1G OR303853-500MG
APOSOR303853-1GEA 6950 SEK
APOSOR303853-1G APOSOR303853-500MG
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₄Cl₃NO
Smältpunkt: 74…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12025893
CAS nummer: 1147979-44-9