6-Bromo-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Bromo-5-methoxypicolinaldehyde
OR303822-1G OR303822-500MG
APOSOR303822-1GEA 7500 SEK
APOSOR303822-1G APOSOR303822-500MG
6-Bromo-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
6-Bromo-5-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,04 g/mol
Smältpunkt: 122…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13193086
CAS nummer: 329217-74-5