Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303820-1G OR303820-500MG
APOSOR303820-1GEA 7900 SEK
APOSOR303820-1G APOSOR303820-500MG
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Formel: C₈H₆BrCl₂NO₂
Smältpunkt: 35…37 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13193100
CAS nummer: 1192263-86-7