5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303811-1G OR303811-500MG
APOSOR303811-1GEA 6650 SEK
APOSOR303811-1G APOSOR303811-500MG
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Smältpunkt: 79…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16622809
CAS nummer: 1211515-17-1