Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR303807-1G OR303807-500MG
APOSOR303807-1GEA 7900 SEK
APOSOR303807-1G APOSOR303807-500MG
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Smältpunkt: 44…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16140350
CAS nummer: 1221791-78-1