6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Leverantör: Apollo Scientific
OR303806-1G OR303806-500MG
APOSOR303806-1GEA 5550 SEK
APOSOR303806-1G APOSOR303806-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃S
MW: 264,31 g/mol
Smältpunkt: 180…182 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16140353
CAS nummer: 1221792-06-8