3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303805-1G OR303805-500MG
APOSOR303805-1GEA 5550 SEK
APOSOR303805-1G APOSOR303805-500MG
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Formel: C₇H₅Cl₂NO₃
MW: 222,025 g/mol
Smältpunkt: 151…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12025889
CAS nummer: 1147979-40-5