Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303804-1G OR303804-500MG
APOSOR303804-1GEA 6850 SEK
APOSOR303804-1G APOSOR303804-500MG
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,2 g/mol
Smältpunkt: 73…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16140282
CAS nummer: 99060-45-4