5-Chloro-3-ethynyl-2-pyridinamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-3-ethynylpyridine
OR303787-250MG OR303787-100MG
APOSOR303787-250MGEA 5075 SEK
APOSOR303787-250MG APOSOR303787-100MG
5-Chloro-3-ethynyl-2-pyridinamine
5-Chloro-3-ethynyl-2-pyridinamine
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Smältpunkt: 118…119 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD10758079
CAS nummer: 866318-88-9