(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303779-100MG OR303779-250MG
APOSOR303779-100MGEA 465 SEK
APOSOR303779-100MG APOSOR303779-250MG
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Smältpunkt: 78…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09910348
CAS nummer: 265107-43-5