2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]nicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR303742-1G OR303742-500MG
APOSOR303742-1GEA 6325 SEK
APOSOR303742-1G APOSOR303742-500MG
2-[(4-Aminophenyl)sulphanyl]nicotinonitrile
Formel: C₁₂H₉N₃S
Smältpunkt: 142…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14642435
CAS nummer: 1221791-63-4