1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303734-1G OR303734-5G
APOSOR303734-1GEA 745 SEK
APOSOR303734-1G APOSOR303734-5G
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Smältpunkt: 32…34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11847148
CAS nummer: 412018-50-9