Methyl-6-formylnicotinate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303729-1G OR303729-5G
APOSOR303729-1GEA 1200 SEK
APOSOR303729-1G APOSOR303729-5G
Methyl-6-formylnicotinate 97%
Methyl-6-formylnicotinate
Formel: C₈H₇NO₃
Smältpunkt: 115…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08275010
CAS nummer: 10165-86-3