2,3-Dichloro-4-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR303722-1G OR303722-5G
APOSOR303722-1GEA 685 SEK
APOSOR303722-1G APOSOR303722-5G
2,3-Dichloro-4-iodopyridine
2,3-Dichloro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₂Cl₂IN
MW: 273,8900 g/mol
Smältpunkt: 109…113 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11857737
CAS nummer: 889865-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III