4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303715-1G OR303715-5G OR303715-25G
APOSOR303715-1GEA 550 SEK
APOSOR303715-1G APOSOR303715-5G APOSOR303715-25G
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
4,6-Dichloronicotinonitrile
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Smältpunkt: 133…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08276124
CAS nummer: 166526-03-0