2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303708-1G OR303708-5G
APOSOR303708-1GEA 2050 SEK
APOSOR303708-1G APOSOR303708-5G
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine 97%
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine
Formel: C₆H₅Br₂N
MW: 250,9200 g/mol
Smältpunkt: 138…139 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368202
CAS nummer: 83004-10-8