2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR303703-1G OR303703-500MG
APOSOR303703-1GEA 1150 SEK
APOSOR303703-1G APOSOR303703-500MG
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Formel: C₉H₇ClN₂
MW: 178.62 g/mol
Smältpunkt: 100…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13193091
CAS nummer: 1198475-35-2